Industriële handschoenen, Monsun® 105
Leverancier: KCL by Honeywell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
105.7 105.8 105.9 105.10
112-1225EA 12.2 EUR
112-1225 112-1226 112-1227 112-1228
Industriële handschoenen, Monsun® 105
Handschoenen
Deze nauwsluitende gebreide katoenen voeringen met nitril coating op de palm en gebreide manchet zijn ideaal voor precisiewerk.
  • Vochtafstotend, zeer ademend
  • Handschoenoppervlak is siliconenvrij (laat geen sporen na, testmethode auto-industrie)
  • Bijzonder nauwsluitende pasvorm voor toepassingen waarbij vingergevoeligheid vereist is
  • Er kan langer gewerkt worden zonder tekenen van vermoeidheid
  • Extra polsbescherming
Geschikte toepassingen zijn onder meer assemblage- en transporatiewerkzaamheden, de productie van kleine onderdelen, opslag- enMore Product Information