Nitril handschoenen, Dermatril® 740
Leverancier: KCL by Honeywell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
740.7 740.8 740.9 740.10 740.6 740.11
112-1731EA 45.7 EUR
112-1731 112-1732 112-1733 112-1734 KCHL740.6 112-2985
Nitril handschoenen, Dermatril® 740
Handschoenen
Deze nitril handschoenen voor eenmalig gebruik bieden een hoge mate van bescherming tegen chemische en bacteriële verontreiniging en ook een indrukwekkende mechanische bestendigheid.
  • Zeer goede vingergevoeligheid en uitstekend comfort dankzij de goede pasvorm
  • Verhoogde scheurbestendigheid en een betere grip dankzij de gestructureerde vingertoppen
  • Met rolranden
  • Vrij van siliconen en allergenen
  • Bestendig tegen verschillende cytostatica en virussen in overeenstemming met ASTM F 1671:2007
  • Hygiënische dispenser voor individuele dosering
Ideaal voor gebruikMore Product Information