Cleanroom handschoenen, latex, steriel, BioClean Advance™
Leverancier: Nitritex
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
BASL6.0 BASL7.0 BASL8.0 BASL9.0 BASL7.5 BASL8.5 BASL6.5
112-3492EA 492 EUR
112-3492 112-3494 112-3496 112-3498 112-3495 112-3497 112-3493
Cleanroom handschoenen, latex, steriel, BioClean Advance™
Handschoenen
Deze handspecifieke latex handschoenen zijn anatomisch gevormd en dus comfortabel om te dragen. Ze kunnen gebruikt worden in medische ruimten en in laboratoria.
  • Sterile, powder-free
  • Latex provides exceptional flexibility and comfort
  • Protein level: less than 50 µg/g
  • Double-donnable
  • Textured surface for good grip
  • Anatomically shaped for enhanced wearer comfort
  • Cuff marking: Ink Print Size and L or R
  • AQL 1,5
  • Standard compliance: PPE, Cat III EN ISO 374 Type B
Geschikt voor cleanrooms Klasse 10, ISO 4 of M2.5.
EN 455, EN 374, Cat. III; AQL 1.5