Snijbestendige handschoenen, HyFlex® 70-205
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
70-205/7 70-205/8 70-205/9 70-205/10
112-3553EA 8.9 EUR
112-3553 112-3554 112-3555 112-3552
Snijbestendige handschoenen, HyFlex® 70-205
Handschoenen
Deze gebreide handschoenen zijn ontworpen voor superieure mechanische bestendigheid bij lichte tot middelzware hanterings- en productietoepassingen. De Kevlar® versteviging zorgt voor een zeer hoge snijbestendigheid, meer comfort en beweeglijkheid.
  • Neptune®-coating: de handschoenvezels zijn vloeistofafstotend, hierdoor geraken de Kevlar® strengen niet beschadigd en wordt de levensduur verlengd
  • Het verstevigde duimoppervlak verbetert de schuurbestendigheid
  • De handschoenen zijn volledig wasbaar en kunnen vaak hergebruikt worden
Ideaal voor toepassingenMore Product Information
Order Now
Specificaties
Model 70-205
Environmentally Preferable
Ambidexter/handspecifiek Ambidexter
Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar Herbruikbaar
Voeringmateriaal Kevlar®
Steken per inch (Gauge) 13
Manchetstijl Gebreide manchet
EN-norm EN 388:2016 (134XB), EN 407 (X1XXXX)