Cleanroom handschoenen, polychloropreen, steriel, TouchNTuff® DermaShield® 73-701
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
73-701/6 73-701/6.5 73-701/7 73-701/7.5 73-701/8 73-701/8.5 73-701/9
112-3591EA 848 EUR
112-3591 112-3592 112-3593 112-3594 112-3595 112-3596 112-3597
Cleanroom handschoenen, polychloropreen, steriel, TouchNTuff® DermaShield® 73-701
Handschoenen
Deze technisch vooruitstrevende handschoen is vervaardigd uit polychloropreen. Terwijl het zorgt voor het comfort en de flexibiliteit van natuurlijke rubberen handschoenen, bied zijn neoprene samenstelling een betere weerstand tegen chemicaliën voor een optimale bescherming voor zowel product als werknemer.
  • Steriel, poeder-vrij
  • Vrij van latex proteïnes en katalysatoren, het minimiseert zowel type I als type IV allergieën die geassocieerd worden met natuurlijk rubber
  • Vingertoppen met een bisque-afwerking voor een verbeterde grip
  • Recht polsgedeelte