Nitril handschoenen, TouchNTuff® 93-250
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
93-250/8.5-9 93-250/9.5-10 93-250/5.5-6 93-250/6.5-7 93-250/7.5-8
112-4232EA 65.8 EUR
112-4232 112-4233 112-4776 112-4230 112-4231
Nitril handschoenen, TouchNTuff® 93-250
Handschoenen
Deze nitril handschoenen zijn langer bestendig tegen verschillende industriële chemicaliën dan andere nitril handschoenen voor eenmalig gebruik. Ze bieden ook een hoge treksterkte en zijn drie keer zo perforatiebestendig als latex of PVC-handschoenen.
  • Niet-steriel, poedervrij, gestructureerde vingertoppen
  • Ansell grip technology™ minimaliseert de kracht die nodig is om droge, natte of geoliede voorwerpen vast te houden, waardoor de hand- en armvermoeidheid verminderd wordt
  • De gepatenteerde nitril samenstelling zorgt voor comfort tijdens langdurig dragen
More Product Information