Nitril handschoenen, Microflex® 93-843
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
93-843/9.5-10 93-843/5.5-6 93-843/6.5-7 93-843/7.5-8 93-843/8.5-9
112-4339EA 22.1 EUR
112-4339 112-4335 112-4336 112-4337 112-4338
Nitril handschoenen, Microflex® 93-843
Handschoenen
Deze duurzame handschoenen voor eenmalig gebruik bieden een geavanceerd barrièrebescherming tegen verontreinigingen door de lagere AQL-waarde voor gaatjes (AQL 0,65).
  • Antikleefeigenschappen zijn in de handschoensamenstelling verwerkt voor bestendigheid tegen tape of kleefmiddelen en om bij te dragen aan de efficiëntie en snelheid van de gebruiker
  • Bevatten geen natuurrubberlatex of poeder om de dragers te beschermen tegen allergieën, irritaties en droogheid van de huid
  • De gestructureerde vingers zorgen voor een stevige, efficiënte grip en uitstekende
More Product Information
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable
Ambidexter/handspecifiek Ambidexter
Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar Voor eenmalig gebruik
Latex/latexvrij Latexvrij
Gepoederd/poedervrij poedervrij
Manchetstijl Rolrand
EN-norm EN 455, EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
Goedgekeurd voor voedselcontact +