Handschoenen, neopreen/nitril, JACKSON SAFETY * G29
Leverancier: KIMBERLY CLARK
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
49823
112-4377EA 0 EUR
112-4377
Handschoenen, neopreen/nitril, JACKSON SAFETY * G29
Handschoenen
Deze oplosmiddelhandschoenen voor eenmalig gebruik zijn geschikt voor verschillende toepassingen en bieden betrouwbare bescherming tegen allerlei agressieve chemicaliën zoals isopropanol, Skydrol®, Frekote®.
  • Gemaakt van twee dunne lagen neopreen en nitril, blauw van buiten en wit aan de binnenkant
  • Biedt lage chemische bescherming tegen spatten en standaard schuurbestendigheid
  • Ideaal voor hantering van hydraulische vloeistoffen, oliën en vetten in de luchtvaartindustrie
  • Structuurafwerking op de vingertoppen zorgt voor grip op natte en droge oppervlakken
More Product Information