Hand protectors, Hot Hand®
Leverancier: FUNAKOSHI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
KG-0000-01 KG-0000-02 KG-0000-03 KG-0000-04 KG-0000-06
112-5070EA 51.4 EUR
112-5070 112-1983 112-5071 112-1984 112-5072
Hand protectors, Hot Hand®
Handbeschermers
Deze grijpwanten van flexibel siliconenelastomeer kunnen worden gebruikt om warme of koude voorwerpen te hanteren en ze over korte afstanden te dragen. De vorm beschermt alleen de binnenkant van de hand en zorgt voor een goede gevoeligheid. De duim moet in een van de twee openingen worden gestoken, de andere vingers in de resterende opening voor een goed grijpeffect.
  • Temperatuurbereik: -60 tot +230 °C
  • Reinigen met zeepwater en bewaren bij kamertemperatuur, uit de buurt van vocht en licht
  • Hulpmiddel voor goede grip, verzekert goed contact