VWR®, Cleanroomhandschoenen, Nitril, Steriel, ISO 5
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
112-5431EA 579 EUR
112-5431 112-5427 112-5428 112-5429 112-5430 112-5426
VWR®, Cleanroomhandschoenen, Nitril, Steriel, ISO 5
Handschoenen
Deze zachte nitril cleanroomhandschoenen zijn vervaardigd uit acrylonitrilbutadieen.
  • Tweehandige, getextureerde vingers en manchet met kralen
  • Zonder natuurlijk rubberlatex
  • Statisch-dissipatief
  • Eenmalig gebruik
  • Sterilisatie door gammastraling tot SAL 10⁻⁶
Geschikt voor gebruik in ISO klasse 5 (FED-STD-209E klasse 100) of hogere cleanrooms.
Certificaten: EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016