VWR® Nitril Extra lichtblauwe nitrilhandschoenen
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
112-6053EA 14.5 EUR
112-6053 112-6051 112-6052
VWR® Nitril Extra lichtblauwe nitrilhandschoenen
Handschoenen
Deze dunne, ambidexter handschoenen zijn geschikt voor gebruik in de voedselverwerking en voor algemene laboratoriumvereisten in niet-gevaarlijke ruimtes.
  • Niet-steriele, poedervrije, getextureerde vingertoppen
  • Erg dun: Biedt uitstekende elasticiteit voor een goed draagcomfort
  • Vrij van ftalaten/weekmakers en allergene latexeiwitten; bijzonder huidvriendelijk voor gebruikers met latexallergieën
  • Manchetten met kralen voor gemakkelijker aantrekken
  • Geringe dikte en getextureerde vingertoppen voor uitstekende grip
Certificaten: EN ISO 374-1:2016 Type B (KTP)More Product Information