Cleanroomhandschoenen, latex, steriel, Biogel® Tech
Leverancier: MOLNLYCKE HEALTH CARE
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
4482270 4482255 4482260 4482265 4482275 4482280 4482285 4482290
112-6340EA 405 EUR
112-6340 112-6337 112-6338 112-6339 112-6341 112-6342 112-6343 112-6344
Cleanroomhandschoenen, latex, steriel, Biogel® Tech
Handschoenen
Biogel® Tech is een duurzame, universele handschoen voor kritische omgevingen. Het biedt uitstekende barrièrebescherming en pasvorm, gevoel en comfort. Het is getest en goedgekeurd voor gebruik met chemotherapiemiddelen.
  • Natuurrubberlatex
  • Biogel® hydrogelpolymeercoating voor eenvoudig aantrekken
  • Gerolde boord
  • PBM-categorie III, gecertificeerd voor chemische permeatietests van type C
  • Overtreft de industrienorm voor breukkracht, treksterkte en rek
  • Elke handschoen (100%) wordt getest op luchtinflatie op gaten die doorgaans niet worden gedetecteerd bij een
More Product Information