VWR® Basic Cleanroom-overall, SMS
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
113-1097EA 194 EUR
113-1097 113-1103 113-1102 113-1101 113-1099 113-1096 113-1098 113-1095 113-1094 113-1093 113-1092 113-1091 113-1090
VWR® Basic Cleanroom-overall, SMS
Wegwerpkleding
De SMS-overalls zijn vervaardigd van latexvrij meerlaags spinvlies-meltblown-spinvlies (SMS) met een hoge trekvastheid dat toch zacht, comfortabel en ademend is.
  • Spits toelopende kraag, inzetmouwen, ritssluiting, elastische boorden
  • Bescherming tegen vloeistoffen en deeltjes
  • Bestand tegen lichte chemische spatten