VWR® Basic Frocks, SMS
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
113-1175EA 197 EUR
113-1175 113-1166 113-1174 113-1176 113-1162 113-1161 113-1160 113-1159 113-1158 113-1157 113-1156
VWR® Basic Frocks, SMS
Wegwerpkleding
De SMS-overjassen zijn vervaardigd van een latexvrije, meerlaagse spunbonded-meltblown-spunbonded stof (SMS) die een hoge trekvastheid biedt en toch zacht, comfortabel en ademend is.
  • Druksluiting op de kraag, raglanmouwen, drukknopen
  • Bescherming tegen vloeistoffen en deeltjes
  • Bestand tegen lichte chemische spatten
Colour: White or blue