VWR® Basic, Frocks met Velcro®
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
113-1991EA 109 EUR
113-1991 113-1988 113-1989 113-1990 113-1992
VWR® Basic, Frocks met Velcro®
Wegwerpkleding
VWR® Basic SPP-jassen zijn vervaardigd van een sterke, lichtgewicht en ademende, spunbonded polypropyleen (SPP)-stof, die beschermt tegen vuil en bepaalde droge deeltjes in niet-gevaarlijke omgevingen.
  • Drukknoopkraag, raglanmouwen, VELCRO® sluiting, gebreide manchetten, geen zakken
  • Lichtgewicht en ademende eerstelijnsbarrièrebescherming
Dit kledingstuk is ideaal voor minder kritische ruimtes of voor entreeruimtes. Het is getest en vervaardigd in een ISO-gecertificeerde faciliteit die partijgecontroleerd en gevalideerd is door middel van onafhankelijke laboratoriumtests.
Colour: White