VWR®, Cleanroom-overalls
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
113-7881EA 338 EUR
113-7881 113-7882 113-7883 113-7884 113-7885 113-7886
VWR®, Cleanroom-overalls
Wegwerpkleding
Deze steriele overall voor eenmalig gebruik is gemaakt van ademend SMS-materiaal. Ze zijn ideaal voor gebruik in cleanroomproductie en onderzoek.
  • Capuchon en tweewegsluiting
  • Elastiek aan polsen, enkels en rug voor een strakkere pasvorm en makkelijker aan- en uittrekken
  • Duimlussen (latexvrij)
  • Gebonden naden
  • Zonder laarzen
  • Opgevouwen met kliksluiting op armen en benen om het aseptisch aantrekken te vergemakkelijken
Geschikt voor gebruik in cleanroomomgevingen van ISO-klasse 5 + 6.
Gewicht: 60 g
Niveau I volgens IEST-RP-CC003.3
Certificaten: More Product Information