Cleanroom-dispensers voor persoonlijke beschermingsmiddelen
Leverancier: Palbam
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
GD-8060 GD-6060 GD-8540 GD-4060 GD-2060
134-0504EA 1920 EUR
134-0504 134-0503 134-0502 113-7992 113-8052
Cleanroom-dispensers voor persoonlijke beschermingsmiddelen
PBM-dispensers
Deze dispensers met wandbevestiging zijn ontworpen voor schone en efficiënte dosering en opslag.
  • Voorkomt opeenhoping van deeltjes
  • Roestvrij staal 304 elektrolytisch gepolijst
  • Vloeiende, gebogen opening zodat de producten er eenvoudig uit kunnen worden getrokken zonder te scheuren
Ze zijn geschikt voor handschoenen, haarnetten, gelaatsmaskers en overschoenen in cleanroom-markten, zoals die voor farmaceutische en biotechnologische producten, medische apparatuur, micro-elektronica en nanotechnologie.
Certificaten: ISO-gecertificeerd