VWR® Chemisch Bestendige Cleanroomoveralls, type 4/5/6
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
113-8231EA 742 EUR
113-8231 113-8232 113-8233 113-8234 113-8235 113-8236
VWR® Chemisch Bestendige Cleanroomoveralls, type 4/5/6
Wegwerpkleding
Wegwerpbare, antistatische overall gemaakt van een microporeuze film, met een nylon gaas tussen film en substraat, dat het materiaal extra sterkte geeft.
  • Kap
  • Ritssluiting met flap
  • Elastische manchetten, enkels en taille
  • Naden afgedicht met donkergroene tape (vloeistofdicht)
  • Antistatisch
  • Individueel verpakt
Dit ademende kledingstuk biedt bescherming tegen chemisch stof, verfsprays, asbest en andere deeltjes in de lucht. Het kan worden gebruikt in elke niet-gevaarlijke omgeving waar bescherming tegen vuil, spatten en morsen vereist is.
Ideaal voorMore Product Information