VWR® laboratoriumjassen, SPP, wegwerpbaar
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
113-8297EA 144 EUR
113-8297 113-8298 113-8299 113-8302 113-8303 113-8304 113-8759
VWR® laboratoriumjassen, SPP, wegwerpbaar
Wegwerpkleding
This disposable coat is made of non woven, laminated, SPP fabric.
  • Aangepaste kraag
  • Sluiting met drukknopen en open boorden
  • Twee zakken
Suitable for use in ISO Class 5 + 6 cleanroom environments.
Gewicht: 45/30 g/m²