VWR® Basic, Frocks
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
113-8995EA 186 EUR
113-8995 113-8996 113-8998 113-8999
VWR® Basic, Frocks
Wegwerpkleding
Deze wegwerpjurken zijn vervaardigd uit een sterke, lichtgewicht en ademende, spunbonded polypropyleen (SPP) stof, die beschermt tegen vuil, roet en bepaalde droge deeltjes in niet-gevaarlijke omgevingen.
  • Drukknoopsluiting
  • Elastische polsen
  • Raglanmouwen
  • Vrij van natuurlijk rubberlatex
Gewicht: 40 g/m²
Verpakking: 1 stuk per zak, 50 zakken per doos.