Inlegzolen, 3D hydroflex® foam
Leverancier: UVEX
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
9595.6/48 9595.6/42 9595.6/43 9595.6/47 9595.6/36 9595.6/41 9595.6/46 9595.6/35 9595.6/37 9595.6/38 9595.6/39 9595.6/40 9595.6/44 9595.6/45 9595.4/38 9595.4/39 9595.4/40 9595.4/41 9595.4/42 9595.4/43 9595.4/44 9595.4/45 9595.4/46 9595.4/47 9595.4/48 9595.4/49 9595.6/49-50
114-5865EA 17.5 EUR
114-5865 114-5859 114-5860 114-5864 114-5853 114-5858 114-5863 114-5852 114-5854 114-5855 114-5856 114-5857 114-5861 114-5862 114-5868 114-5869 114-5870 114-5871 114-5872 114-5873 114-5874 114-5875 114-5876 114-5877 114-5878 114-5879 114-8375
Inlegzolen, 3D hydroflex® foam
Inlegzolen voor schoenen
De 3D hydroflex® foam inlegzool biedt uitzonderlijke schokabsorptie voor het hele voetoppervlak. Extra schokabsorberende elementen in de hiel en onder de voorvoet verzekeren het comfort in zones met hoge belasting.
  • Ultra-ademende en vochtabsorberende materialen
  • Perforaties voor betere ventilatie
  • Schokabsorptiezones die natuurlijke bewegingen bevorderen
  • Niet-irriterende, comfortabele oppervlaktestructuur
  • Ondersteunt de voetholte
  • Antistatisch systeem