Veiligheidschoenen, met veters, Athletic Fresco
Leverancier: HONEYWELL SAFETY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
6243854/39 6243854/37 6243854/38 6243854/40 6243854/41 6243854/42 6243854/43 6243854/44 6243854/45 6243854/46 6243854/47
114-6938EA 97.79 EUR
114-6938 114-6936 114-6937 114-6939 114-6940 114-6941 114-6942 114-6943 114-6944 114-6945 114-6946
Veiligheidschoenen, met veters, Athletic Fresco
Schoenen en laarzen
Veiligheidsschoenen gemaakt van suèdeleer en mesh bovenkant, 3D-voering en een PU/TPU-zool.
  • Ademende, absorberende, sneldrogende Poromax® 3D-voering
  • Schokabsorberende PU/TPU-zool
  • Metaalvrije, flexibele perforatiebestendige FLEXIUM™-tussenzool met thermische isolatie
  • Uiterst lichte, metaalvrije 200 Joule Athletic™-neusbeschermer
  • Versteviging voor voorvoet en hiel
Kleur: Zwart/Grijs.
Certificaten: EN ISO 20345:2004; S1P, CI, SRC
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable