ESD rigger veiligheidslaarzen, instappers
Leverancier: ELTEN
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
78671/38 78671/39 78671/40 78671/41 78671/42 78671/43 78671/44 78671/45 78671/46 78671/47 78671/48 78671/49 78671/50 78671/36 78671/37
114-8227EA 105.9 EUR
114-8227 114-8228 114-8229 114-8230 114-8231 114-8232 114-8233 114-8234 114-8235 114-8236 114-8237 114-8238 114-8239 114-8225 114-8226
ESD rigger veiligheidslaarzen, instappers
Schoenen en laarzen
De ESD-veiligheidswinterlaarzen zijn gemaakt van rundleer en een PU/PU wandelzool (Safety-Grip).
  • Warme voering
  • Warme fleece ESD-inlegzool over de volledige lengte
  • PU-overneus beschermt de leren bovenkant
  • Metaalvrije, perforatiebestendige tussenzool
  • Stalen neusbeschermer (200 J)
Ideal for use in areas where exposure to moisture is expected and where there is a risk of penetration from pointed and sharp objects.
Kleur: Bruin
Certificaten: EN 61340-5-1 (ESD); EN ISO 20345; S3, SRC, CI.