Kobalt ≥99.995% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Gevaar
11451.FY
11451.FYEA 625 EUR
11451.FY
Kobalt ≥99.995% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Kobalt
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-48-4 Physical Form: ≈5.6g/25x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Formule: Co
Kookpunt: 2870 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1495 °C
Dichtheid: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010935
CAS nummer: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488