Cleanroompapier, PUREImage, VWR®
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
115-0149EA 259 EUR
115-0149 115-0150 115-0156 115-0163 115-0164 115-0165 115-0166 115-1951 115-1952 115-1953 115-1954 115-1955 115-1956 115-1957 115-1959 115-1960 115-1958 115-1961
Cleanroompapier, PUREImage, VWR®
Papier
Cleanroompapier is ontworpen voor gebruik in cleanroomomgevingen, waar het voorkomen van chemische verontreiniging en deeltjesverontreiniging van cruciaal belang is.
  • Hoge treksterkte en uitstekende hittebestendigheid, voor verbeterde kopieer- en printefficiëntie
  • PE-bindende technologie resulteert in zeer lage niveaus van deeltjes, niet-vluchtige resten en ionen-extraheerbare stoffen
  • Unieke precisiesnijtechnologie garandeert consistente afmetingen en zuiverheid
  • Het papier wordt vóór het vellen aan beide zijden gereinigd
Geproduceerd in een cleanroomMore Product Information