VWR®, Doekjes voor algemene toepassingen
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
115-0202EA 0 EUR
115-0202
VWR®, Doekjes voor algemene toepassingen
Schoonmaakdoekjes Doekjes en handdoeken voor eenmalig gebruik Doekjes voor algemeen gebruik
Absorberende, zachte, dikke, pluisarme tissues gemaakt van nieuwe vezels. Voor licht gebruik in het laboratorium, elektronica, computerindustrie, farmaceutica, biotechnologie en optica.
  • Hoog absorptievermogen, in drie formaten, verkrijgbaar in enkel- of drielaags
  • Praktische dispenserdoos met antistatisch venster van kunststoffolie om uit te nemen
  • Tafel- en wanddispensers voor het met één hand verwijderen van de doekjes zijn apart verkrijgbaar
Kleur: Wit