Cleanroom doekjes, AlphaLite®
Leverancier: Texwipe
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
TX1008 TX1008B
115-0294EA 483 EUR
115-0294 TEXWTX1008B
Cleanroom doekjes, AlphaLite®
Schoonmaakdoekjes Cleanroom doekjes Droge cleanroom doekjes
Deze lichtgewicht doekjes van hoge kwaliteit zijn vervaardigd uit 100% continu-filament polyester.
  • Lage deeltjesafgifte en laag extractieniveau
  • Maakt een grondige reiniging mogelijk met minimale vrijgeving van vezels en deeltjes
  • Beschikbaar in gestapelde verpakking en bulkverpakking
Ideaal voor het voorkomen van morsen en algemene reiniging in ISO-Klasse 5-6 omgevingen. Te gebruiken in cleanroomomgevingen die een verdere vermindering van deeltjesbesmetting vereisen. Ook geschikt voor het reinigen en polijsten van magnetische media en andere gevoeligeMore Product Information