Cleanroom doekjes, multifunctioneel, Amplitude™ EcoCloth™
Leverancier: CONTEC
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
AMEC0003 AMEC0004 AMEC0005 AMEC0001 AMEC0002
115-0570EA 35.7 EUR
115-0570 115-0571 115-0572 115-0569 115-0608
Cleanroom doekjes, multifunctioneel, Amplitude™ EcoCloth™
Schoonmaakdoekjes Cleanroom doekjes Droge cleanroom doekjes
Absorberende nonwoven cellulose/polyester schoonmaakdoekjes met een verbeterd absorptievermogen terwijl ze efficiënt zijn door hun lichte gewicht.
  • Licht, zeer absorberend schoonmaakdoekje, ontworpen voor niet-schurende toepassingen
  • Stevige, duurzame hydroentanglede stof met een goede compatibiliteit met oplosmiddelen
  • Lage deeltjesafgifte en lage extraheerbaarheid
Aanbevolen voor algemene reinigingstoepassingen in veel industrieën waaronder biotech, farmaceutica, semiconductor, elektronica, medische apparaten en printplaten. Ideaal voor het schoonvegenMore Product Information