Cleanroom doekjes, vochtig, Polynit Heatseal, Prosat®
Leverancier: CONTEC
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
PSPS0091 PSPS0047 PSPS0044 PSPS0076-BPR PSPS0077-BPR PSPS0091-BPR
115-2447EA 1040 EUR
115-2447 115-3032 115-2700 115-2817 115-2818 115-2819
Cleanroom doekjes, vochtig, Polynit Heatseal, Prosat®
Schoonmaakdoekjes Cleanroom doekjes Vochtige cleanroom doekjes
Deze heatseal schoonmaakdoekjes zijn gemaakt van filamentpolyester dat lasergesneden is waardoor de vezels aan de randen van de doekjes samengesmolten worden. Dit zorgt voor een zeer zuivere, niet-schurende rand waardoor het volledige doekjesoppervlak gebruikt kan worden. De schoonmaakdoekjes zijn bevochtigd met 70% IPA van USP-kwaliteit en 30% DIW.
  • Uitzonderlijk lage deeltjesafgifte
  • Door de bevochtiging wordt het gebruik van oplosmiddel sterk verminderd en de procescontrole en -consistentie gemaximaliseerd
  • Schuur- en chemisch bestendig
Ideaal voorMore Product Information