Absorberend beschermpapier, Standard Versi-Dry® en Super Versi-Dry®, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
62050-00 62060-00 62065-00 62070-00 62080-00 74000-00 74018-00 74040-00 74043-00 74050-00 74200-00 74218-00 74240-00
115-0011EA 158 EUR
115-0011 115-9257 115-9258 115-9259 115-9260 115-9267 115-9268 115-9269 115-0012 115-0013 115-0014 115-0015 115-0016
Absorberend beschermpapier, Standard Versi-Dry® en Super Versi-Dry®, Nalgene®
Oppervlakbescherming Werkbladbescherming
Versi-Dry Lab Soakers beschermen oppervlakken en apparatuur, kunnen als dempingsmateriaal voor breekbare voorwerpen worden gebruikt en zorgen voor een snelle absorptie van gemorste stoffen. De achterzijde van polytheen is waterdicht en chemicaliënbestendig. Standard Versi-Dry absorbeert 750 ml/m², Super Versi-Dry absorbeert 1050 ml/m².
  • Meerlaagse structuur beschermt glaswerk en andere kwetsbare voorwerpen bij vallen of omstoten op harde oppervlakken tegen breuk
  • Zacht en niet schurend, maakt geen krassen op kwetsbare oppervlakken of apparatuur
  • Kan ook
More Product Information