VWR®, etiketten, gevaarlijke stoffen, GHS-etiketten
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
116-0282EA 27.3 EUR
116-0282 116-0283 116-0285 116-0286 116-0281 116-0280 116-0279 116-0287 116-0284
VWR®, etiketten, gevaarlijke stoffen, GHS-etiketten
Etiketten
Deze labels met GHS-symbolen zijn gemaakt van PE-folie en voldoen aan de GHS-regels (Global Harmonised System) voor chemische stoffen en mengsels. De GHS-symbolen vervangen de traditionele oranje symbolen (HSID) in 2015, wanneer het pictogram op het oranje vlak en de R- en S-zinnen zullen verdwijnen. De GHS-symbolen zijn gebaseerd op de fysieke, gezondheids- en milieurisico's die inherent zijn aan de stof.
  • Ruitvormig
  • Zwarte pictogrammen op witte achtergrond met rood kader
  • Rol met 500 labels in verdeeldoos