Labelprinter BBP™12
Leverancier: Brady
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
195566 195813 195570 195567 195966 198595 198596 198594
116-0605EA 576.45 EUR
116-0605 116-0610 116-0608 116-0606 BRDY195966 BRDY198595 BRDY198596 BRDY198594
Labelprinter BBP™12
Printers Label Printers
De BBP™12 tafelmodel labelprinter is een compact, betrouwbaar en betaalbaar instapmodel printer voor identificatie van kabels, onderdelen, producten en laboratoriummonsters voor klanten die kleine aantallen van verschillende kwaliteitsvolle identificatielabels vereisen. De printer kan op tal van materialen in verschillende groottes printen: nylonweefsel, papier, polyester, polyimide, polyolefin, polypropyleen, manipulatieveilige materialen, vinyl (ook zelflaminerend), vinylweefsel. Voor het maken van labels, tapes, kabelmerkers en krimpkousen (zowel laddervorm als continu).