Oogdouchehouders, Duo
Leverancier: Plum Safety
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
4803 4810 4802 4816
118-0096EA 90.5 EUR
118-0096 118-0097 118-0095 118-0098
Oogdouchehouders, Duo
Eerste-hulpbenodigdheden Oogdouches
Oogdouchehouders met muurbevestiging, gemaakt van harde kunststof, voor eenvoudige en snelle eerste hulp bij oogblessures.
  • Gemakkelijk aan de muur te bevestigen
  • Voor een snelle en efficiënte oogspoeling
  • Duo-oogschelp voor gelijktijdig spoelen van beide ogen
  • Geleverd met pictogrammen en spiegel
  • Gesloten stations (boxen) zijn ideaal voor gebruik in vuile en stoffige ruimten
Oogspoelstation (met Oogspoeling Duo)
Wandhouder met 1× 1000 ml Oogspoeling Duo in fles, wandmontageapparaat, pictogram en spiegel. Vooral geschikt voor algemeen oogspoelgebruik inMore Product Information