Rhodium ≥99.95% (metals basis), powder -60 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Waarschuwing
12072.02 12072.03 12072.06
12072.02EA 1231 EUR
12072.02 12072.03 12072.06
Rhodium ≥99.95% (metals basis), powder -60 mesh
Rhodium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-16-6 Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011201
Formule: Rh
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011201
CAS nummer: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
UN: 3089
ADR: 4.1,III