Mophoofd voor cleanrooms, PurSPONGE
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
129-0048EA 845 EUR
129-0048 129-0051 129-0052 129-0053 129-0054 129-2504
Mophoofd voor cleanrooms, PurSPONGE
Moppen
Geschikt voor natte reinigingstaken in steriele omgevingen en cleanrooms. Uit één stuk en vervaardigd van uiterst absorberend polyurethaan. De gecoate mop heads zijn bijzonder geschikt voor het desinfecteren van ruwe en scherprandige oppervlakken, maar nemen toch uitstekend vloeistoffen op.
  • Models available for use with Perfex or Roll-O-Matic® handles
  • Perfex model made from PU (on PE base), coated or uncoated. Roll-O-Matic® model made from highly absorbent PU sponge with clamp, available with or without coating
Modellen beschikbaar voor gebruik metMore Product Information