QuickTask™ platte moppen
Leverancier: CONTEC
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
2645 2642 2643 2725E 2740 TASK0400 2686 TASK0300 TASK0200 TASK0250 2746 TASK0500 TASK0550 2699P 2906
129-0205EA 418 EUR
129-0205 129-0202 129-0203 141-0960 141-0961 141-0978 129-0573 141-0977 141-0975 141-0976 141-1367 141-0979 141-0980 CONT2699P CONT2906
QuickTask™ platte moppen
Moppen
QuickTask™ mopsysteem.
De QuickTask™ productlijn bestaat uit verschillende gebreid polyester, polyester/cellulose, microvezel/schuim en microvezel platte mopkoppen die eenvoudig te bevestigen zijn aan een scharnierend mopkopframe en QuickConnect verwisselbare steel. QuickTask™ mopkopframes zijn beschikbaar in roestvrij staal of duurzaam, autoclaveerbaar polypropyleen.
  • Alle mopkopovertrekken zijn compatibel met een breed gamma chemicaliën en desinfectiemiddelen
  • Ideaal voor het reinigen van vloeren waaronder geperforeerde cleanroomvloeren en roosters
  • TASK0300