VWR®, Zakken voor eenmalig gebruik

Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

129-0582EA 307 EUR
129-0582 129-0583 129-0578 129-0584 129-0585 129-0586 129-0587 129-0588 129-0589 129-0579 129-0580 129-0581
VWR®, Zakken voor eenmalig gebruik
Zakken Afvalzakken
Voor het veilig afvoeren van laboratoriumafval, zoals pipettips, petrischaaltjes voor eenmalig gebruik, monsterbuisjes, etc. PP, 40 µm dik, transparant, met of zonder “Biohazard”-afdrucken voor biologisch gevaar.

  • Hittebestendig tot 145 °C
  • Autoclaveerbaar
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR