BHD autoclaveerbare mofhoezen, met elastiek
Leverancier: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
MFNWB04 MFNWB05 MFNWB06 MFNWB07 MFNWB08 MFNWB09 MFNWB12 MFNWB16 MFNWB18 MFNWB18SK02 MFNWB18SK02TL MFNWB05-SP MFNWB08-SP MFNWB12-SP MFNWB03
129-1760EA 2190 EUR
129-1760 129-1761 129-1762 129-1763 129-1764 129-1765 129-1766 129-1767 129-1768 129-2474 129-2475 129-3059 129-3062 129-3064 129-3058
BHD autoclaveerbare mofhoezen, met elastiek
Hoezen
Bespaar tijd en standaardiseer activiteiten bij de voorbereiding van apparatuur voor sterilisatie.
  • Vervaardigd en verpakt in een gecontroleerde cleanroomomgeving
  • Verlaagt de arbeidskosten
  • Vereenvoudigt de conformiteit bij het inpakken volgens SOP's
  • Stoomsterilisatie-indicator - autoclaveerbaar tot 135 °C
  • Scheur- en lekbestendig
  • Aanzienlijke procesverbetering ten opzichte van inpakken met vellen en tape
BHD-moffen bieden een handig middel om kolven, bekers, containers, mediaflessen, kleppen, pijpen en slangen af ​​te dekken. Deze sluitingen zijnMore Product Information