Sterilisatieverpakkingen voor Steam, ETO of Gamma, Blauw, Heavy Duty
Leverancier: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
BHDSHEET1212 BHDSH01.5X01.5 BHDSHEET0202 BHDSHEET0303 BHDSHEET0404 BHDSHEET0606 BHDSHEET0909 BHDSHEET1515 BHDSHEET1818 BHDSHEET2020 BHDSHEET2424 BHDSHEET3030 BHDSHEET3636 BHDSHEET4040 BHDSHEET4545 BHDSHEET5454 BHDSHEET5472 BHDSHEET0808 4856BHD
129-2808EA 462 EUR
129-2808 129-2801 129-2802 129-2803 129-2804 129-2805 129-2807 129-2809 129-2810 129-2811 129-2812 129-2815 129-2816 129-2817 129-2818 129-2819 129-2820 129-2806 KACC4856BHD
Sterilisatieverpakkingen voor Steam, ETO of Gamma, Blauw, Heavy Duty
Sterilisatieverpakkingen
Wanneer ze worden vastgezet met autoclaaftape of elastische banden, bieden deze blauwe BHD-wikkelaars een effectieve microbiële barrière tegen externe besmettingsbronnen.
  • Ontworpen voor stoomsterilisatie; maar ook compatibel met ETO- of gammastraling
  • Behandeld om water- en alcoholafstotendheid te verlenen
  • Nat gevormd, lichtgewicht non-woven materiaal bestaande uit natuurlijke houtpulp en polyestervezels gebonden met een harsbindmiddel
  • Voldoende microbiële barrière
  • Superieure bacteriële barrière-eigenschappen vergeleken met linnen
  • Sterilisatietapes hechten
More Product Information