Autoclaveerbare deksels voor stopschalen, DuPont™ Tyvek®
Leverancier: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
BWLT2A20 BWLT2A24 BWLT2A26 BWLT2A30 BWLT2A34 BWLT2A36 BWLT2A38 BWLT2A42 BWLT2A46 BWLT2A48 BWLT2A54 BWLT2A56 BWLT2A60 BWLT2A64 BWLT2A72 BWLT2A90 BWLT2A120 BWLT2A144 BWLT2A52 BWLT2A32 BWLT2A36-2PLY8
129-2880EA 4610 EUR
129-2880 129-2881 129-2882 129-2883 129-2885 129-2886 129-2887 129-2888 129-2889 129-2890 129-2892 129-2893 129-2894 129-2895 129-2896 129-2897 129-2878 129-2879 129-2891 129-2884 129-3989
Autoclaveerbare deksels voor stopschalen, DuPont™ Tyvek®
Hoezen
Bespaar tijd en standaardiseer activiteiten bij de voorbereiding van apparatuur voor sterilisatie. Laat deze op zijn plaats tijdens de installatie van de stopkom om besmetting met microben en deeltjes te voorkomen, en terwijl de overige activiteiten voor het opzetten van de vullijn worden uitgevoerd.
  • Vervaardigd en verpakt in een gecontroleerde cleanroomomgeving
  • Verlaagt de arbeidskosten
  • Individueel verpakt in polybags
  • Vereenvoudigt de conformiteit bij het inpakken volgens SOP's
  • Stoomsterilisatie-indicator - autoclaveerbaar bij 121 tot 125 °C
  • Elastisch,
More Product Information