Met CRP-gamma bestraalde vuilniszakken voor cleanrooms, 2 mil.
Leverancier: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
S3655CP1 S3655CP1DP S3655CP2 S3655CP2DP S3655CP3 S3655CP3DP S3655CP4 S3655CP4DP S3655CP5 S3655CP5DP S3655CP10 S3655CP10DP S2428CP1 S2428CP1DP S2428CP5 S2428CP5DP S2428CP10 S2428CP10DP
129-2939EA 1260 EUR
129-2939 129-2918 129-2917 129-2916 129-2915 129-2914 129-2913 129-2912 129-2907 129-2906 129-2920 129-2919 129-2959 129-2962 129-2963 129-2964 129-2960 129-2961
Met CRP-gamma bestraalde vuilniszakken voor cleanrooms, 2 mil.
Zakken Afvalzakken
Gebruiksklare, voorgesteriliseerde vuilniszakken maken het gemakkelijk om afval uit farmaceutische productieruimtes te verwijderen zonder potentiële bronnen van besmetting te introduceren.
  • Gamma bestraald
  • Handige manier om afval of andere items op te bergen voor verwijdering uit een aseptische productieruimte
Deze robuuste zakken worden steriel geleverd in gemakkelijk te openen Tyvek®-pelzakjes en elimineren de noodzaak om afvalcontainers of -zakken te steriliseren of te ontsmetten voordat ze in de gecontroleerde omgeving worden gebracht. Elk zakjeMore Product Information