Onderhoudshoezen voor gammabestraalde steriliteit, zelfdichtend
Leverancier: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
3312ST 3315ST 3315ST5 3320ST 3322ST 3330ST 3334ST 3335ST 3320ST3 3322ST3 3334ST3 3334STJ
129-3337EA 3560 EUR
129-3337 129-3338 129-3339 129-3340 129-3341 129-3342 129-3343 129-3344 KACC3320ST3 KACC3322ST3 KACC3334ST3 KACC3334STJ
Onderhoudshoezen voor gammabestraalde steriliteit, zelfdichtend
Zakken Sterilisatiezakken
Ideaal voor farmaceutische en biotechproductietoepassingen.
  • Breed scala aan maten
  • Handige zelfsluitende sluiting; het gebruik of de validatie van een heatsealer is niet nodig
  • Geen gereedschap nodig om te openen
  • Ongevoelig voor vloeibare ontsmettingsmiddelen
  • Zichtbaarheid in de tas maakt identificatie mogelijk
  • Verleng de opslag en houdbaarheid van producten die ‘in eigen beheer’ zijn gesteriliseerd
Na het uitladen van de autoclaaf, onder klasse A LAF, plaatst u de verpakte, met stoom gesteriliseerde artikelen in zakken voor steriliteitsonderhoud enMore Product Information