VWR®, Steriele zakken met dubbele vakjes en met draaisluiting voor cleanroom-toepassingen
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
129-9889EA 600 EUR
129-9889 129-9890 129-0665 129-9000 129-9003 129-9001 129-9002 129-9004 129-9005 129-9006 129-9007 129-9008 129-9009 129-9010 129-9011 129-9012 129-9013 129-9014 129-9015 129-9016 129-9017 129-9018
VWR®, Steriele zakken met dubbele vakjes en met draaisluiting voor cleanroom-toepassingen
Zakken Monsterzakken
PE-zakken, transparant. Deze steriele monsterzakken vormen veilige, contaminatievrije, buigzame containers die betrouwbare analyseresultaten garanderen. Een kostenbesparende en efficiënte manier om monsters te nemen, te bewaren en te vervoeren. Met deze zakken kan de gebruiker steriele monsterzakken in de cleanroom brengen zonder zich zorgen te maken over besmetting. De zakken hebben twee vakken, zodat de gebruiker de buitenste zak kan verwijderen voor hij de cleanroom ingaat, waardoor het aantal zakjes dat per keer wordt blootgesteld tot een minimum wordt beperkt.
  • De zakken zijn
More Product Information