Kasten met thermostaatregeling, TC-serie
Leverancier: Lovibond
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
2438200-V 2438210-V 2438270-V 2438250-V 2438260-V
132-0954EA 2098.3 EUR
132-0954 132-0955 LOVI2438270-V LOVI2438250-V LOVI2438260-V
Kasten met thermostaatregeling, TC-serie
Incubatoren BOD incubatoren
De kasten met thermostaatregeling uit de TC-serie worden gebruikt voor continue temperatuurregeling binnen een bereik van 2 tot 40 °C. Dit maakt deze kasten ideaal voor een groot aantal verschillende toepassingen in industriële en onderzoekslaboratoria. De kasten zijn met name ideaal voor temperatuurgeregelde opslag van monsters en BZV-bepaling bij effluentanalyse. Apparaten zoals magnetische roerders, die voeding nodig hebben, kunnen worden aangesloten op contactdozen in het interieur van de kast. De verbeterde, robuuste, geïsoleerde behuizing en zeer efficiënte componenten zorgen voor eenMore Product Information
New Product
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable