Filterafzuigsystemen voor poeders, NEG serie
Leverancier: CleanAir by Baker
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
NP0530460 NP0530260 NP0530360 NP0530560 NP0530660 NP0531260 NP0531360 NP0531460 NP0531560 NP0531660
135-1518EA 0 EUR
135-1518 135-1516 135-1517 135-1519 135-1520 135-1521 135-1522 135-1523 135-1524 135-1525
Filterafzuigsystemen voor poeders, NEG serie
Zuurkasten en behuizingen Extractiekasten
Deze filterafzuigkasten kunnen overal worden ingezet waar schadelijke poeders of stofdeeltjes vrijkomen, bijvoorbeeld bij het afwegen. De filterafzuigkasten bieden de gebruiker en het milieu de hoogste mate van bescherming. De behuizing is vervaardigd van watervast multiplex dat geheel met een witte kunststof folie bedekt is. De kap is van gehard glas.
  • Het voorfilter en HEPA-hoofdfilter bieden een hoog rendement en kunnen gemakkelijk worden vervangen
  • Zeer stille werking
Certificaten: HEPAFilter: H14, conform EN1822.
Leveringsinformatie: More Product Information