Biologische veiligheidskasten, klasse II, Herasafe™ 2025
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
51033311 51033312 51033313 51033314 51033315 51033316 51033317 51033318
135-2786EA 14000 EUR
135-2786 135-2787 135-2788 135-2789 135-2790 135-2791 135-2792 135-2793
Biologische veiligheidskasten, klasse II, Herasafe™ 2025
Zuurkasten en behuizingen Biologische veiligheidskasten
Maximale bescherming van de samples en veiligheid voor de gebruiker, met de nadruk op containment, comfort en gemak.
  • SmartFlow Plus-technologie houdt de prestaties van de dubbele DC-ventilatormotoren automatisch in evenwicht om de juiste luchtstroom te handhaven en compenseert tegelijkertijd de belastingstoestand van de beschermende HEPA-filters
  • Unieke DAVe Plus (digitale luchtstroomcontrole) systeem valideert de bescherming door de luchtstroomsnelheden te controleren met onafhankelijke druksensors die elke verandering in het uitlaatgas- en downflowplenum