Afdruiprekken, tafelmodel, LaboPlast®
Leverancier: BURKLE
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
9640-3040 9640-3050 9640-3060
141-0257EA 228 EUR
141-0257 141-0258 141-0259
Afdruiprekken, tafelmodel, LaboPlast®
Rekken Afdruiprekken
PVC-rek, PP-staven.
  • Stabiel tafelmodel rek, beide zijden te gebruiken
  • Staven worden eenvoudig op hun plaats geklikt
  • Verzamelbak kan eenvoudig worden verwijderd voor legen
De stabiele staven worden afzonderlijk in de gaten van het afdruiprek geplaatst en worden op hun plaats geklikt. Hun positie kan op elk gewenst moment worden gewijzigd. Met behulp van een combinatie van staven met drie verschillende lengten (60, 100 mm en verlenging tot 150 mm) kan het afdruiprek worden aangepast aan elk materiaal dat moet worden gedroogd.