Vloeistofdispensers en andere accessoires
Leverancier: MIELE
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
69.7470.06 69.7470.08 6940330 5703990 5729360 5871310 5871330 7514610 7514600 6157520 10087330 10087340
MIEL69.7470.06EA 0 EUR
MIEL69.7470.06 141-0138 141-0550 141-0434 141-0436 141-0476 141-0477 141-0579 141-0578 141-0495 MIEL10087330 MIEL10087340
Vloeistofdispensers en andere accessoires
Wasmachines voor glaswerk
G 7896 DOS-kast: voor 1 tot 4 DOS-modules met containers.
  • Verwijderbare klep
  • Vrijstaand, kan onder een werkplan worden gebouwd
  • Behuizing van roestvrij staal of wit staal
  • 3 niveaus: één niveau met uittrekbare lade op telescopische rails voor opslag van maximaal 4 DOS-modules, niveau 2 en 3 met uittrekbare lade op telescopische rails met lekbak en houder voor opslag van 2 × 5 liter containers
DOS G 60 module:
Voor vloeibare reinigingsmiddelen
Doseerpomp met sifon, elektronisch geregeld door de machine
Sifon van 333 mm met drijfmagneet om aan te gevenMore Product Information