Vloerreinigers, SURE®
Leverancier: Diversey
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
100891586 100891588
141-1571EA 66.3 EUR
141-1571 141-1572
Vloerreinigers, SURE®
Reinigingsmiddelen Detergenten en oppervlaktereinigers
Geconcentreerde, laagschuimende dagelijkse reiniger voor alle waterbestendige harde vloeren. Aanbevolen voor alle reinigingsmethoden, inclusief toepassingen met emmers en schrobzuigmachines.
  • Geconcentreerde formulering zorgt voor een uitstekende zuinigheid in gebruik
  • Geen resten op de vloer en geen opbouw
  • Laagschuimende effectieve reiniging
  • Geen geur of kleurstof
  • Bevat plantaardige ingrediënten uit hernieuwbare bronnen
  • Ontbonden door natuurlijke processen
  • Geen classificaties voor milieugevaren, geen veiligheidswaarschuwingen voor de gebruiker