Ultrasoonbaden, Bransonic®
Leverancier: BRANSON
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
CPX-952-336R CPX-952-837R CPX-952-836R CPX-952-537R CPX-952-536R CPX-952-136R CPX-952-337R CPX-952-237R CPX-952-236R CPX-952-137R
142-0133EA 1300 EUR
142-0133 142-0140 142-0139 142-0137 142-0136 142-0127 142-0134 142-0131 142-0130 142-0128
Ultrasoonbaden, Bransonic®
Ultrasoonbaden
De ultrasoonbaden uit de M- en MH-serie staan bekend om hun hoge mate van nauwkeurigheid en betrouwbaarheid.
  • Door de sweepfrequentie wordt een gelijkmatige verdeling van de ultrasoongolven bekomen
  • Robuuste industriële transducer 40 kHz
  • Het bedieningspaneel is goed toegankelijk boven de tank geplaatst om beschadiging door reinigingsmiddelen te voorkomen
  • Kunststof behuizing, chemisch bestendig
De M-serie heeft een mechanische timer van 60 minuten en een continue werking.
De MH-serie heeft een mechanische timer van 60 minuten en een continue werking met verwarmingsmogelijkheid.